Få mere at vide
(-)-Skopolamin n-butylbromid
Artikelnummer. 16544294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544294 5 g
16534294 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464840050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-64-4 | C21H30BrNO4 | 440,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-64-4
Molekylær formel C21H30BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 440.38
InChI nøgle HOZOZZFCZRXYEK-GXLSIKBRSA-M
IUPAC navn (1S,2R,4S,5S)-9-butyl-7-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-iumbromid
SMIL [Br-].CCCC[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Scopolamine n-butylbromide
Smeltepunkt 142,0 °C til 144,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: let opløselig.
Formel vægt 440.38