missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scopolamine Methyl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30004954
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004954 5 g
30004351 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2000505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 155-41-9
Molekylær formel C18 H24 N O4 . Br
Molekylvægt (g/mol) 398.29
Synonym (1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[(2S)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide, Methylhyoscine bromide, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9,9-dimethyl-, bromide (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, 1αH,5αH-Tropanium, 6β,7β-epoxy-3α-hydroxy-8-methyl-, bromide, (-)-tropate (8CI), 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-9,9-dimethyl-, bromide, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9,9-dimethyl-, bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9CI), N-Methylscopolammonium bromide (6CI,7CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., Tropic acid, (-), ester with 6β,7β-epoxy-3α-hydroxy-8-methyl-1αH,5αH-tropanium bromide (8CI), (-)-Scopolamine methobromide, (-)-Scopolamine methyl bromide, Ampyrox, Blocan, Diopal, Epoxymethamine bromide, Epoxytropine tropate methylbromide, Holopon, Hyoscine methobromide, Hyoscine methyl bromide, Lescopine bromide, Mescopil, Methscopolamin bromide, Methscopolamine bromide, Methylscopolamine bromide, N-Methylscopolamine bromide, N-Methylscopolaminium bromide, NSC 120606, NSC 61809, Neo-Avagal, Nutrop, Pamine, Pamine bromide, Paraspan, Proscomide, Restropin, Scopolamine methobromide, Scopolamine methyl bromide, U 5036
IUPAC navn (1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[(2S)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide
SMIL [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methscopolamine Bromide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
Formel vægt 397.0889
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.