Få mere at vide
Scopolamine hydrobromide trihydrate, 99%
Artikelnummer. 10117943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10117943 1 g Glasflaske 1g
10605222 5 g Glasflaske 5g
10289593 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10117943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161750010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Scopolamine hydrobromide trihydrate, CAS # 6533-68-2, is the trihydrate form of scopolamine hydrobromide that shows competitive anti-muscarinic activity by blocking the actions of endogenous acetylcholine or exogenous agonists. It also shows anti-spasmodic and anti-emetic activities. | CAS: 6533-68-2 | C17H28BrNO7 | 438.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Scopolaminhydrobromidtrihydrat er en saltform af scopolamin, et tropanalkaloid afledt af planter af natskyggefamilien (Solanaceae), hovedsageligt Hyoscyamus niger og Atropa belladonna
• Scopolaminhydrobromidtrihydrat, demonstrerer kompetitiv antimuscarin aktivitet, der blokerer virkningerne af endogene acetylcholin eller eksogene agonister
• Det viser også anti-spasmodiske og anti-emetiske aktiviteter
Applikationer
•Det er blevet beskrevet, at scopolamin hæmmer muskarine acetylcholin receptorer (mAChRs) med en vis selektivitet for M1 mAChRs
• Det ligner strukturelt acetylcholin og kan modvirke acetylcholinaktivitet medieret af muskarine receptorer placeret på strukturer innerveret af postganglionære cholinerge nerver og på glatte muskler (der reagerer på acetylcholin, men mangler cholinerg innervation)
• Scopolaminhydrobromidtrihydrat kan fremkalde hukommelsestab hos laboratoriedyr, og det bruges derfor ofte i dyremodeller med hukommelsessvigt
• Scopolaminhydrobromidtrihydrat bruges til at inducere kognitive underskud i dyremodeller af Alzheimers sygdom’
• Scopolamin, er blevet brugt i flere undersøgelser til at forstå, identificere og karakterisere biologiske mål for Alzheimers sygdom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6533-68-2
Molekylær formel C17H28BrNO7
Molekylvægt (g/mol) 438.32
MDL nummer MFCD00150066
InChI nøgle LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
Synonym hyoscine hydrobromide trihydrate
PubChem CID 131632304
IUPAC navn hydrogen (1S,2R,4S,5S)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoattrihydratbromid
SMIL [H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Scopolamine hydrobromide trihydrate
Navn note 99%
Smeltepunkt 194.0°C to 197.0°C
Farve Hvid eller farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 27, 102
Merck Index 14, 8406
Specifik rotationstilstand −27° (20°C c=5,H2O)
Specifik rotation − 27.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: 1g/20 mL alcohol,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in ether
Formel vægt 438.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Scopolamine hydrobromide trihydrate
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faroangivelser
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.