Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Scopolamine hydrobromide
Beskrivelse
Non-selective muscarinic antagonist. Widely used clinically to treat motion sickness.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopolamine hydrobromide |
| CAS | 114-49-8 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C17H22BrNO4 |
| Formel vægt | 384.27 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.27 |