missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scopolamine Beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30136460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136460 10 mg
30005190 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS20001010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17660-02-5
Molekylær formel C23 H29 N O10
Molekylvægt (g/mol) 479.48
Synonym Scopolamine-B-D-Glucuronide
SMIL CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)c5ccccc5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Scopolamine beta-D-Glucuronide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29NO10/c1-24-13-7-11(8-14(24)19-18(13)33-19)32-22(30)12(10-5-3-2-4-6-10)9-31-23-17(27)15(25)16(26)20(34-23)21(28)29/h2-6,11-20,23,25-27H,7-9H2,1H3,(H,28,29)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+,23-/m1/s1
Formel vægt 479.1791
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.