missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Scopine, Mikromol™
Beskrivelse
Scopine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopine |
| CAS | 498-45-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Scopine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, 6β,7β-epoxy- (8CI), Scopine (6CI,7CI), (1α,2β,4β,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 6,7-Epoxytropine, Scopanol, Scopin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-4(10)3-6(9)8-7(5)11-8/h4-8,10H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7-,8+ |
| SMIL | CN1[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| IUPAC navn | (1α,2β,4β,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?