missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scopine Methobromide, TRC

Artikelnummer. 17921845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17921845 2.5 mg
17902055 100 mg
17904285 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17921845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1999852.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1508-46-9
Molekylær formel C9 H16 N O2 . Br
Molekylvægt (g/mol) 250.13
Synonym (1R,2R,4S,5S,7s)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Bromide, 1αH,5αH-Tropanium, 6β,7β-epoxy-3α-hydroxy-8-methyl-, bromide (8CI), 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-hydroxy-9,9-dimethyl-, bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9CI), N-Methylscopinium bromide (7CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., BEA 2180 alcohol, Methscopinium bromide, N-Methylscopine bromide, Scopine methobromide, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-hydroxy-9,9-dimethyl-, bromide (1:1), (1R,2R,4S,5S)-rel-, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. G (EP), (1R,2R,4S,5S,7s)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-ium Bromide
SMIL [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Scopine Methobromide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16NO2.BrH/c1-10(2)6-3-5(11)4-7(10)9-8(6)12-9;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9+;
Formel vægt 249.0364
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.