missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scopine Methiodide, TRC

Artikelnummer. 30414560
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414560 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2000355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Scopine Methiodide
CAS 21662-36-2
Molekylær formel C9H16INO2
Mængde 5 mg
Synonym (1R,2R,4S,5S,7s)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-ium Iodide, N-Methylscopine Iodide, Methscopinium Iodide, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Derivative, 6beta,7beta-Epoxy-3alpha-hydroxy-8-methyl-1alphaH,5alphaH-tropanium Iodide, 1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Iodide
InChI formel InChI=1S/C9H16NO2.HI/c1-10(2)6-3-5(11)4-7(10)9-8(6)12-9;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9+;
SMIL [I-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23
Molekylvægt (g/mol) 297.13
Formel vægt 297.0226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.