Få mere at vide
Scopine, MedChemExpress
Beskrivelse
Scopine is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 498-45-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H13NO2 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | 6,7-Epoxytropine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (644.37 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |