Få mere at vide
Scopine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2.ClH/c1-9-5-2-4(10)3-6(9)8-7(5)11-8;/h4-8,10H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5-,6+,7-,8+; |
| Formel vægt | 191.0713 |