Få mere at vide
Scopine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051695
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051695 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051695 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0546.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Scopine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scopine Hydrochloride
CAS 85700-55-6
Analyt- eller komponentnavne Scopine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H13 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 9-methyl-, hydrochloride (1:1), (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 9-methyl-, hydrochloride, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)- (9CI), Scopine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2.ClH/c1-9-5-2-4(10)3-6(9)8-7(5)11-8;/h4-8,10H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5-,6+,7-,8+;
SMIL Cl.CN1[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23
Molekylvægt (g/mol) 191.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 191.0713 g/mol