missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Scopine Di(2-thienylglycolate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)nonan-7-yl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4S2/c1-19-11-8-10(9-12(19)16-15(11)23-16)22-17(20)18(21,13-4-2-6-24-13)14-5-3-7-25-14/h2-7,10-12,15-16,21H,8-9H2,1H3/t10-,11-,12+,15-,16+ |
| Formel vægt | 377.0755 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?