Få mere at vide
Scopine Di(2-thienylglycolate)-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopine Di(2-thienylglycolate)-D3 |
| CAS | 1126775-83-4 |
| Molekylær formel | C18H16D3NO4S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Demethyl Tiotropium-D3, α-Hydroxy-α-2-thienyl-2-thiopheneacetic Acid (1α,2β,4β,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester-D3, Tiotropium EP Impurity B-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4S2/c1-19-11-8-10(9-12(19)16-15(11)23-16)22-17(20)18(21,13-4-2-6-24-13)14-5-3-7-25-14/h2-7,10-12,15-16,21H,8-9H2,1H3/t10?,11-,12+,15-,16?/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | OC(C1=CC=CS1)(C(O[C@@H]2C[C@H]3N(C([2H])([2H])[2H])[C@H](C4[C@@H]3O4)C2)=O)C5=CC=CS5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.5 |
| Formel vægt | 380.0944 |