missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sclareolide, TRC

Artikelnummer. 30409367
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409367 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1999905G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sclareolide
CAS 564-20-5
Molekylær formel C16 H26 O2
Mængde 5 g
Synonym (3aR)-(+)-Sclareolide, (+)-12-Norambreinolide, Decahydrotetramethylnaphthofuranone
InChI formel InChI=1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
SMIL CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@H]23
IUPAC navn (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-tetramethyl-1,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydrobenzo[e]benzofuran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 250.38
Formel vægt 250.1933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.