Få mere at vide
Sclareol Glycol, TRC
Artikelnummer. 30008447
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30008447 10 g
1 options
Artikelnummer. 30008447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS19989510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sclareol Glycol
CAS 55881-96-4
Molekylær formel C16H30O2
Mængde 10 g
Synonym Decahydro-2-hydroxy-2,5,5,8a-tetramethyl-1-naphthaleneethanol;
InChI formel InChI=1S/C16H30O2/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4,18)13(15)7-11-17/h12-13,17-18H,5-11H2,1-4H3
SMIL CC1(C)CCCC2(C)C(CCO)C(C)(O)CCC12
IUPAC navn 1-(2-hydroxyethyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 254.41
Formel vægt 254.2246