missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sclareol Diacetate, TRC

Artikelnummer. 30415215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415215 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS200055250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sclareol Diacetate
CAS 54274-72-5
Molekylær formel C7 H15 N O4
Mængde 250 mg
Synonym [1R-[1α(R*),2β,4aβ,8aα]]-2-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol Acetate, (αR,1R,2R,4aS,8aS)-2-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol Acetate, (αR,1R,2R,4aS,8aS)-2-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol 1-Acetate
InChI formel InChI=1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4?,5?,6-,7?/m0/s1
SMIL CN1CC(O)C(O)[C@@H](O)C1CO
IUPAC navn (3S)-2-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidine-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 177.198
Formel vægt 177.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.