Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sclareol
Artikelnummer. 17261146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17261146 1 g
17271146 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261146 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465120010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 515-03-7
Molekylær formel C20H36O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sclareol
Mængde 1 g
Smeltepunkt 95,0 °C til 100,0 °C
Kogepunkt 218,0 °C til 220,0 °C (25,0 hPa)
Formel vægt 308.5
InChI nøgle XVULBTBTFGYVRC-FFADBYAMSA-N
SMIL C[C@@](O)(CC[C@H]1[C@](C)(O)CCC2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C
IUPAC navn (1R,2R,8aS)-1-[(3R)-3-hydroxy-3-methylpent-4-en-1-yl]-2,5,5,8a-tetramethyl-decahydronaphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 308.51