Få mere at vide
Kartell™ Scintillationshætteglas
Artikelnummer. 10172611
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 ml
20 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
13,71 mm
26,5 mm
Højde (metrisk):
52,5 mm
57,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10172611 4 ml 13,71 mm 52,5 mm Pakke med 2000
10162611 20 ml 26,5 mm 57,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172611 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0093400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    956.45 DKK / Pakke med 2000
    Spare 48.55 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Designet med tunge vægge for at minimere opløsningsmiddeltab. Kartell™ Scintillationshætteglas er kompatible med alle væskescintillationstællere.
  • Ubrydelig
  • Fås i makro eller mini størrelser
  • Leveres med skruelåg
  • CE mærket, IVD godkendt
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 13,71 mm
Materiale Polyethylen
Volumen (metrisk) 4 ml
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 52,5 mm