Få mere at vide
DWK Life Sciences Scintillationshætteglas
Artikelnummer. p-7190387 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Lukningsmateriale:
Urinstof
Lukketype:
Påsat skruelåg
Skruelåg
Artikelnummer. 16656862
Brand: DWK Life Sciences 225678
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Scintillationshætteglas er designet til at blive brugt til scintillationstælling, men også som en beholder til standardopbevaring.
Væskescintillationstælling er en metode, der bruges til at bestemme aktiviteten af lavenergiradioisotoper, for det meste beta-emitterende og alfa-emitterende isotoper. Populære anvendelsesområder er biovidenskab, miljøanalyse samt kemiske og fysiske videnskaber. Prøven af interesse blandes med en flydende scintillationscocktail (f.eks. zinksulfid) og anbringes i gennemsigtige eller gennemskinnelige hætteglas, som derefter fyldes i væskescintillationstælleren. Beta-partikler frigivet fra isotopprøven interagerer med scintillationscocktailen, og som et resultat produceres der fotoner af lys. Intensiteten af det målte lyssignal er proportional med beta-partiklens energi.
  • Til scintillationstælling og standardopbevaringsapplikationer
  • Pakket i praktiske værktøjsbakker til nem opbevaring af prøver
  • Brug hætteglas med PP-hætte og metalfolie / pulpforing til applikationer, der involverer kulbrinter, olier, ketoner og alkohol. Anbefales ikke til syrer eller baser.
  • Ureahætter med PE-kegleforing giver overlegen drejningsmomentfastholdelse og fremragende tætningsegenskaber
  • Baggrundstallet er konsistent og lavt, ultraviolet transmission er høj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Oversigt Kasketter Separate
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Borosilikatglas (5.1)
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Væskescintillationstælling (bestemmelse af aktiviteten af lavenergiradioisotoper), prøveopbevaring
Lukningsmateriale Urinstof
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 57.5 mm
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1.1 mm
Lukkestørrelse 22-400
Markeringssted Nej