Beskrivelse
Væskescintillationstælling er en metode, der bruges til at bestemme aktiviteten af lavenergiradioisotoper, for det meste beta-emitterende og alfa-emitterende isotoper. Populære anvendelsesområder er biovidenskab, miljøanalyse samt kemiske og fysiske videnskaber. Prøven af interesse blandes med en flydende scintillationscocktail (f.eks. zinksulfid) og anbringes i gennemsigtige eller gennemskinnelige hætteglas, som derefter fyldes i væskescintillationstælleren. Beta-partikler frigivet fra isotopprøven interagerer med scintillationscocktailen, og som et resultat produceres der fotoner af lys. Intensiteten af det målte lyssignal er proportional med beta-partiklens energi.
- Til scintillationstælling og standardopbevaringsapplikationer
- Pakket i praktiske værktøjsbakker til nem opbevaring af prøver
- Brug hætteglas med PP-hætte og metalfolie / pulpforing til applikationer, der involverer kulbrinter, olier, ketoner og alkohol. Anbefales ikke til syrer eller baser.
- Ureahætter med PE-kegleforing giver overlegen drejningsmomentfastholdelse og fremragende tætningsegenskaber
- Baggrundstallet er konsistent og lavt, ultraviolet transmission er høj
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Oversigt | Kasketter Separate |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27.5 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (5.1) |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Væskescintillationstælling (bestemmelse af aktiviteten af lavenergiradioisotoper), prøveopbevaring |
| Lukningsmateriale | Urinstof |
| Lukketype | Skruelåg |
| Mængde | 500 |
| Vis mere |