missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Scillarenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scillarenin |
| CAS | 465-22-5 |
| Molekylær formel | C24 H32 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Bufa-4,20,22-trienolide','3,14-dihydroxy-','(3β)-, Bufa-4,20,22-trienolide','3β,14-dihydroxy- (7CI,8CI), Scillarenin (6CI), (3β)-3,14-Dihydroxybufa-4,20,22-trienolide, 3β-Scillarenin, Cardiogenin, NSC 234669, Scillarenin A, Scillarenine, β-Scillarenin, 3β,14-Dihydroxybufa-4,20,22-trienolide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,13-14,17-20,25,27H,4-5,7-12H2,1-2H3/t17-,18+,19-,20+,22-,23+,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H](O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=COC(=O)C=C5 |
| IUPAC navn | 5-[(3S,8R,9S,10R,13R,14S,17R)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pyran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.51 |
| Formel vægt | 384.2301 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?