Få mere at vide
Eppendorf™ Scientific Shaker Universal Platforms
Længde (engelsk) platform:
13 tommer
16 tommer
18 tommer
24 tommer
30 tommer
Bredde (engelsk) platform:
11 tommer
12 tommer
18 in.
18 tommer
36 tommer.
Til brug med (udstyr):
For Innova , I-Series , Excella shaker
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2350 shaker
Innova 43/43R, 2300, serie 4300 og 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC ryster
Innova Bærbar model 2050
Innova I26/I-26R Shaker
Innova Model 2150 shaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Klemmer (sælges separat)
- Accepter en række tilbehørsklemmer, reagensglasstativer og gelbakker for større fleksibilitet
- Hold kombinationer af kolber eller reagensglasstativer
- Med forborede huller
De angivne kapaciteter er de fleste fartøjer af hver størrelse, der passer ind i et afbalanceret mønster.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universal platform |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 36 tommer. (610 x 914 mm) |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Længde (engelsk) platform | 24 tommer |
| Længde (metrisk) | 610 mm |
| Længde (metrisk) platform | 61 cm |
| Bredde (engelsk) | 36 tommer. |
| Bredde (engelsk) platform | 36 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 914 mm |
| Bredde (metrisk) platform | 91.4 cm |
| Vis mere |