Få mere at vide
Eppendorf™ Scientific Shaker Universal Platforms
Artikelnummer. 11692764
Længde (engelsk) platform:
13 tommer
16 tommer
18 tommer
24 tommer
30 tommer
Bredde (engelsk) platform:
11 tommer
12 tommer
18 in.
18 tommer
36 tommer.
Til brug med (udstyr):
For Innova , I-Series , Excella shaker
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2350 shaker
Innova 43/43R, 2300, serie 4300 og 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC ryster
Innova Bærbar model 2050
Innova I26/I-26R Shaker
Innova Model 2150 shaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11692764
Brand: Eppendorf™ PTL386
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Klemmer (sælges separat)
Til brug med New Brunswick Innova™ , I-Series™ og Excella™ Shakers
  • Accepter en række tilbehørsklemmer, reagensglasstativer og gelbakker for større fleksibilitet
  • Hold kombinationer af kolber eller reagensglasstativer
  • Med forborede huller
De angivne kapaciteter er de fleste fartøjer af hver størrelse, der passer ind i et afbalanceret mønster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal platform
Dimensioner (L x B) 24 x 36 tommer. (610 x 914 mm)
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (engelsk) platform 24 tommer
Længde (metrisk) 610 mm
Længde (metrisk) platform 61 cm
Bredde (engelsk) 36 tommer.
Bredde (engelsk) platform 36 tommer.
Bredde (metrisk) 914 mm
Bredde (metrisk) platform 91.4 cm
Til brug med (udstyr) Innova 2350 shaker
Inkluderer Forborede huller