Få mere at vide
Eppendorf™ Lab Shaker klemmer
Artikelnummer. 11379814
Holder:
1 L Erlenmeyer Kolber
1 L medieflasker
10 ml Erlenmeyer-kolber
125 ml Erlenmeyer-kolber
2 L Erlenmeyer-kolber med bred hals (DIN-ISO 24450)
2 L smalhals Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), Thomson , eller Corning Kolber
2,8 L Fernbach Kolber
25 ml Erlenmeyer-kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
3 L Erlenmeyer Kolber
4 L Erlenmeyer Kolber
5 L Erlenmeyer Kolber
50 ml Erlenmeyer-kolber
500 mL Medieflasker og TPP Bioreaktorer 450 mL eller 600 mL
500 ml Erlenmeyer-kolber
6 L Erlenmeyer Kolber
Dimensioner (L x B):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11379814
Brand: Eppendorf™ ACE6000S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lås op for dine eksperimenters potentiale med Eppendorfs alsidige udvalg af rysteklemmer. Fastgør Erlenmeyer-kolber sikkert, Thomson Ultra Yield™ , Optimal Growth™ , Tunair™ , Corning™ , og mere til dine universelle platforme. Find den ideelle klemme til enhver kolbetype.
  • Konstruktion af rustfrit stål (ikke punktsvejset eller nittet) for øget styrke og sikkerhed.
  • Klemmer på 2 L og derover kommer med et ekstra bælte for øget sikkerhed ved omrøring af kolber ved høje hastigheder.
  • Leveres komplet med nødvendige skruer og er udstyret med spiralfjedre for øget stabilitet ved høje hastigheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 6 L Erlenmeyer Kolber
Produkttype Klemme
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 244 x 100 mm
Til brug med (udstyr) Innova I-Series og Excella Shakers