Få mere at vide
Eppendorf™ Lab Shaker klemmer
Artikelnummer. 11316044
Skift visning
Holder:
1 L Erlenmeyer Kolber
1 L medieflasker
10 ml Erlenmeyer-kolber
125 ml Erlenmeyer-kolber
2 L Narrow Neck Erlenmeyer Thomson eller Corning Flasker
2 L bredhalsede Erlenmeyer-kolber
2,8 L Fernbach Kolber
25 ml Erlenmeyer-kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
3 L Erlenmeyer Kolber
4 L Erlenmeyer Kolber
5 L Erlenmeyer Kolber
50 ml Erlenmeyer-kolber
500 ml Erlenmeyer-kolber
500 ml medieflasker, 450 eller 600 ml TPP bioreaktorer
6 L Erlenmeyer Kolber
Dimensioner (L x B):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11316044 500 ml Erlenmeyer-kolber 102 x 48 mm Hver
10706164 10 ml Erlenmeyer-kolber 31 x 26 mm Hver
10487651 25 ml Erlenmeyer-kolber 23 x 22 mm Hver
11386034 50 ml Erlenmeyer-kolber 51 x 26 mm Hver
11396034 125 ml Erlenmeyer-kolber 68 x 37 mm Hver
11306044 250 ml Erlenmeyer-kolber 91 x 47 mm Hver
11399814 500 ml medieflasker, 450 eller 600 ml TPP bioreaktorer 92 x 108 mm Hver
11326044 1 L Erlenmeyer Kolber 130 x 64 mm Hver
11309824 1 L medieflasker 108 x 150 mm Hver
11698613 2 L Narrow Neck Erlenmeyer Thomson eller Corning Flasker 165 x 112 mm Hver
11336044 2 L bredhalsede Erlenmeyer-kolber 158 x 72 mm Hver
11389814 2,8 L Fernbach Kolber 203 x 73 mm Hver
11346044 3 L Erlenmeyer Kolber 189 x 112 mm Hver
11359814 4 L Erlenmeyer Kolber 210 x 99 mm Hver
11369814 5 L Erlenmeyer Kolber 222 x 145 mm Hver
11379814 6 L Erlenmeyer Kolber 244 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11316044 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. M11909003
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Lås op for dine eksperimenters potentiale med Eppendorfs alsidige udvalg af rysteklemmer. Fastgør Erlenmeyer-kolber sikkert, Thomson Ultra Yield™ , Optimal Growth™ , Tunair™ , Corning™ , og mere til dine universelle platforme. Find den ideelle klemme til enhver kolbetype.
  • Konstruktion af rustfrit stål (ikke punktsvejset eller nittet) for øget styrke og sikkerhed.
  • Klemmer på 2 L og derover kommer med et ekstra bælte for øget sikkerhed ved omrøring af kolber ved høje hastigheder.
  • Leveres komplet med nødvendige skruer og er udstyret med spiralfjedre for øget stabilitet ved høje hastigheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 500 ml Erlenmeyer-kolber
Produkttype Klemme
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 102 x 48 mm
Til brug med (udstyr) Innova I-Series og Excella Shakers