Få mere at vide
Cole-Parmer™ Scienceware™ Vibrerende spatel i rustfrit stål med PTFE-belægning
Artikelnummer. 11745459 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (engelsk):
8,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11745459
Brand: Cole-Parmer™ 0626455
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Du skal blot dreje på fingerhjulet for at kontrollere den tilføjede mængde
  • Bevæg det fortandede tommelfingerhjul for at vibrere bladet og tilføje så lidt eller så meget af dit materiale som nødvendigt
  • Smal V-formet klinge manøvrerer let ind i små mundbeholdere og snævre hjørner
  • Klinge i rustfrit stål fås også med en brun PTFE-belægning
  • FDA-kompatibel til anvendelser med direkte fødevarekontakt
Tekniske data
Produkttype Vibrerende spatel
Længde (engelsk) 8,25 tommer.
Længde (metrisk) klinge 20.96 cm
Materiale Rustfrit stål/PTFE belagt