Få mere at vide
Scienceware HDPE Biohazard-poser med steriliseringsplaster
Artikelnummer. 11705379 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
610 x 305 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11705379 610 x 305 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11705379 Leverandør Scienceware Leverandørnr. 0649730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 DKK
    662.95 DKK / Pakke med 100
    Spare 219.05 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Disse HDPE Biohazard-poser har et steriliseringsplaster, et indikatorplaster, der bliver mørkere, når det er sterilt.
  • Sikkerhedsprocedurer trykt på fire sprog.
  • Mød/overskrid ASTM D 1709-85.
  • Autoklaverbar ved 250 °F (121 °C).
  • Disse højmolekylære poser har et indikatorplaster, der bliver mørkere, når de er sterile.
  • Sikkerhedsprocedurer er trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk.
  • Poserne er 1,25 mil tykke.
  • Valgfri posestativer er lavet af aluminiumsrør med bagt på epoxybelægning.
    • Stativene foldes fladt for praktisk opbevaring og inkluderer en sikkerhedsdrypbakke i polystyren, der sikkert understøtter posen i stativet.
  • Bestil stativer og plastikbånd separat.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Til brug med (applikation) Opbevaring
Inkluderer Sikkerhedsdrypbakke i polystyren, der sikkert støtter posen i stativet
Materiale HDPE
nr. pr. sag 100/Cs.
Temperaturområde (metrisk) 121 °C
Tykkelse (engelsk) 0,01 tommer.
Dimensioner (L x B) 610 x 305 mm
Længde (engelsk) 24 tommer
Bredde (engelsk) 12 tommer
Produkttype Biohazard taske
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Kapacitet (metrisk) 3.7 L
Længde (metrisk) 610 mm
Bredde (metrisk) 305 mm
Tykkelse (metrisk) 0.310 mm