Få mere at vide
SI Analytics™ ScienceLine™ Enkelt elektrode
Artikelnummer. 10772893 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Konnektortyper:
L 1 N Tilslutningskabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10772893 L 1 N Tilslutningskabel Hver
1 options
Artikelnummer. 10772893 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 1070046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 DKK
    1366.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 138.63 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
SI Analytics™ ScienceLine™ Enkelt elektrode har et glasskaft og en platinforbindelse.
  • Ag/AgCl: KCl 3 mol/l, f.eks L 300
  • Referenceelektrode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper L 1 N Tilslutningskabel
Knudepunkt Platin
Materiale Glas skaft
pH-område 0 til 14
Type Referenceelektrode
Reference elektrolyt Ag/AgCl
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm