Få mere at vide
SI Analytics™ ScienceLine™ Micro-Electrode
Artikelnummer. 10355011 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10355011 BNC Hver
1 options
Artikelnummer. 10355011 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285105579
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
SI Analytics™ ScienceLine™ Micro-Electrode is a combination electrode with a temperature sensor.
  • Ag / AgCl reference
  • Zero point: pH = 7.0 ± 0.3
  • Electrolyte: KCl 3 mol/l
  • Pt 1000 temperature sensor
  • 1 m long fixed cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Spear membrane
Konnektortyper BNC
Knudepunkt 3 x Platinum
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +100°C
Type N 5800 BNC
Længde (metrisk) 96 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 5 mm