Få mere at vide
SI Analytics™ ScienceLine Enkelt referenceelektrode af glas
Artikelnummer. p-8014065 Shop alle SI Analytics produkter
Reference elektrolyt:
Ag/AgCl
Calomel
Hg/Hg2SO4
Diameter (metrisk) krop:
10 mm
12 mm
Længde (metrisk):
103 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10213462
Brand: SI Analytics™ 1070048
Især anvendelig til adskillelse af kombinationselektroder i separate måle- og referenceelektroder. SI Analytics™ ScienceLine Enkelt referenceelektrode af glas er til specielle applikationer og gør komplekse applikationer endnu mere pålidelige.
  • The combination of pure measuring electrodes for i.e. ion-selective measurements or special constructions with one reference electrode
  • Redox titrations with a constant pH value with glass electrodes as reference and redox single sensors as measuring electrode
  • Application of double-electrolyte electrodes for an optimal adaptation of reference electrolyte to the measuring media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ceramic Diaphragm
Materiale Glass
pH-område 0 to 14
Type Reference Electrode
Reference elektrolyt Calomel
Temperaturområde (metrisk). 15°C to 40°C
Længde (metrisk) 103 mm
Diameter (metrisk) krop 10 mm