Få mere at vide
SI Analytics™ ScienceLine Enkelt referenceelektrode af glas
Artikelnummer. 10315572 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Reference elektrolyt:
Ag/AgCl
Calomel
Hg/Hg2SO4
Diameter (metrisk) krop:
10 mm
12 mm
Længde (metrisk):
103 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reference elektrolyt Diameter (metrisk) krop Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10315572 Ag/AgCl 12 mm 120 mm Hver
10213462 Calomel 10 mm 103 mm -
10725013 Hg/Hg2SO4 10 mm 103 mm Hver
10542113 Calomel 12 mm 120 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10315572 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 1070044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1168.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.86 DKK
    5% Slukket
Ver todas las promociones
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Især anvendelig til adskillelse af kombinationselektroder i separate måle- og referenceelektroder. SI Analytics™ ScienceLine Enkelt referenceelektrode af glas er til specielle applikationer og gør komplekse applikationer endnu mere pålidelige.
  • Kombinationen af rene måleelektroder til f.eks. ion-selektive målinger eller specialkonstruktioner med én referenceelektrode
  • Redox titreringer med konstant pH-værdi med glaselektroder som reference og redox enkeltsensorer som måleelektrode
  • Anvendelse af dobbeltelektrolytelektroder for optimal tilpasning af referenceelektrolyt til målemediet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oversigt Keramisk membran
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Type Referenceelektrode
Reference elektrolyt Ag/AgCl
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.