Få mere at vide
Schradan 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Schradan |
| CAS | 152-16-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Schradan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H24 N4 O3 P2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H24N4O3P2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h1-8H3 |
| SMIL | CN(C)P(=O)(OP(=O)(N(C)C)N(C)C)N(C)C |
| IUPAC navn | N-[bis(dimethylamino)phosphoryloxy-(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamine |
| Vis mere |