Få mere at vide
Schradan 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322300
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322300 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322300 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16910000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Schradan
CAS 152-16-9
Analyt- eller komponentnavne Schradan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H24 N4 O3 P2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H24N4O3P2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
SMIL CN(C)P(=O)(OP(=O)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
IUPAC navn N-[bis(dimethylamino)phosphoryloxy-(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 286.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 286.1324 g/mol