Få mere at vide
KERN and SOHN School Balance
Volumen:
200 g
2 kg
5.2 kg
Beskrivelse
- Simple and convenient 2-key operation
- Tare function facilitates formulation work
- Particularly flat design
- Ready for use: Batteries included
- Hook for underfloor weighing standard
- Note: With the optional auxiliary set for density determination KERN YDB-04 also well suited for school and teaching operation, see accessories
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 200 g |
| Display Type | LCD |
| Læsbarhed | 0.01 g |
| Linearitet | ±0.02 g |
| Type | School Balance |
| Dimensioner (D x B x H) | 170 x 244 x 39 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 170 x 244 x 39 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.