Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk rør med PTFE nåleventil stophane
Artikelnummer. p-7161785
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Type:
Fatning NS 14/23
Kegle NS 14/23
Artikelnummer. 11933421
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 03370813
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrogenrør (Schlenk-rør) med konisk jordforbindelse og PTFE-nåleventilstophane
  • Med konisk jordforbindelse og PTFE nåleventil stophane
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Duran Slange
Type Kegle NS 14/23
Porestørrelse Ventilboring 2,5 mm
Mængde 1