Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk rør med PTFE nåleventil stophane
Artikelnummer. 11993431
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Type:
Fatning NS 14/23
Kegle NS 14/23
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type
11993431 250 ml Kegle NS 14/23
11933421 10 ml Kegle NS 14/23
11953431 25 ml Kegle NS 14/23
11973431 50 ml Kegle NS 14/23
11983431 100 ml Kegle NS 14/23
11993411 25 ml Fatning NS 14/23
11903421 50 ml Fatning NS 14/23
11913421 100 ml Fatning NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11993431 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03370849
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Nitrogenrør (Schlenk-rør) med konisk jordforbindelse og PTFE-nåleventilstophane
  • Med konisk jordforbindelse og PTFE nåleventil stophane
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Duran Slange
Type Kegle NS 14/23
Porestørrelse Ventilboring 2,5 mm
Mængde 1