Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk rør med PTFE nåleventil stophane
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Type:
Fatning NS 14/23
Kegle NS 14/23
Beskrivelse
- Med konisk jordforbindelse og PTFE nåleventil stophane
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Duran Slange |
| Type | Fatning NS 14/23 |
| Porestørrelse | Ventilboring 2,5 mm |
| Mængde | 1 |