Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk rør med NS stophane
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
Beskrivelse
- Med konisk jordforbindelse og NS stophane
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Duran Glas |
| Inkluderer | Midterhals - Kegle 14/23, Ventilboring - 2,5 mm |
| Mængde | 1 |