Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk rør med NS stophane
Artikelnummer. 10603442
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10603442 100 ml
10365981 10 ml
10060191 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603442 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03370137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.00 DKK
    478.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.78 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Nitrogenrør (Schlenk-rør) med konisk slebet samling og NS stophane
  • Med konisk jordforbindelse og NS stophane
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Duran Glas
Inkluderer Midterhals - Muffe 14/23, Ventilboring - 2,5 mm
Mængde 1