Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk rør med NS stophane
Artikelnummer. 10365981
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10365981 10 ml
10060191 50 ml
10603442 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365981 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03370213
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrogenrør (Schlenk-rør) med konisk slebet samling og NS stophane
  • Med konisk jordforbindelse og NS stophane
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Duran Glas
Inkluderer Midterhals - Kegle 14/23, Ventilboring - 2,5 mm
Mængde 1