Få mere at vide
GPE Scientific™ Schlenk kolbe, cylindrisk med glashane og kegle
Artikelnummer. p-7147074
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15834884
Brand: GPE Scientific™ SCG/25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GPE Scientific™ Schlenk kolbe, cylindrisk med glashane og kegle er specielt designet til brug med Schlenk-linjer og vakuummanifolder og fås i forskellige kapaciteter.
  • Cylindrisk kolbe i Schlenk-stil
  • Inkluderer glashane og kegle
  • Fås i forskellige kapaciteter
  • Fås med forskellige fugestørrelser
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (udstyr) Schlenk-ledninger og vakuummanifolder
Inkluderer Glashane og kegle
Produkttype Cylindrisk Schlenk-kolbe med hane og kegle
Form Cylindrisk
Sokkelled Ledstørrelse: 19
Bund form Cylindrisk