Få mere at vide
GPE Scientific™ Schlenk kolbe, cylindrisk med glashane og kegle
Artikelnummer. 15864884
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15864884 500 mL Hver
15834884 25 mL Hver
15854884 50 mL Hver
15814884 100 mL Hver
15844884 250 mL Hver
15824884 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15864884 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. SCG/500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GPE Scientific™ Schlenk kolbe, cylindrisk med glashane og kegle er specielt designet til brug med Schlenk-linjer og vakuummanifolder og fås i forskellige kapaciteter.
  • Cylindrisk kolbe i Schlenk-stil
  • Inkluderer glashane og kegle
  • Fås i forskellige kapaciteter
  • Fås med forskellige fugestørrelser
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (udstyr) Schlenk-ledninger og vakuummanifolder
Inkluderer Glashane og kegle
Produkttype Cylindrisk Schlenk-kolbe med hane og kegle
Form Cylindrisk
Sokkelled Ledstørrelse: 24
Bund form Cylindrisk