Få mere at vide
GPE Scientific™ Schlenk kolbe, cylindrisk med glashane og kegle
Beskrivelse
- Cylindrisk kolbe i Schlenk-stil
- Inkluderer glashane og kegle
- Fås i forskellige kapaciteter
- Fås med forskellige fugestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Til brug med (udstyr) | Schlenk-ledninger og vakuummanifolder |
| Inkluderer | Glashane og kegle |
| Produkttype | Cylindrisk Schlenk-kolbe med hane og kegle |
| Form | Cylindrisk |
| Sokkelled | Ledstørrelse: 24 |
| Bund form | Cylindrisk |