missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Schizandrol, TRC

Artikelnummer. 30417632
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417632 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS19990550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Schisandrin
CAS 7432-28-2
Molekylær formel C24 H32 O7
Mængde 50 mg
Synonym Dibenzo[a,c]cycloocten-6-ol','5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-','(6S,7S,12aR)-, Schizandrin (7CI), (+)-Schizandrin, (6S,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cycloocten-6-ol, Schisandrin, Schisandrine, Schizandrine, Schizandrol, Wuweizi alcohol A, Wuweizichun A
InChI formel InChI=1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
SMIL COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3c2c(OC)c1OC
Molekylvægt (g/mol) 432.51
Formel vægt 432.2148
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.