Få mere at vide
Schizandrin A, TRC
Artikelnummer. 30421782
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421782 10 mg
30422385 50 mg
30417416 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS19994510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61281-38-7
Molekylær formel C24 H32 O6
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Synonym Dibenzo[a,c]cyclooctene, 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-, (6R,7S,12aR)-, Dibenzo[a,c]cyclooctene, 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-, stereoisomer, (+)-Deoxyschizandrin, (6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Deoxyschisandrin, Deoxyschizandrin, Schisandrin A, Schizandrin A, Wuweizisu A
SMIL COc1cc2C[C@@H](C)[C@@H](C)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3c2c(OC)c1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Schisandrin A (Deoxyschisandrin)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
Formel vægt 416.2199