missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Schisantherin B, TRC

Artikelnummer. 30420573
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420573 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS19911010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Schisantherin B
CAS 58546-55-7
Molekylær formel C28 H34 O9
Mængde 10 mg
Synonym 2-Butenoic acid','2-methyl-','(5S,6S,7S,13aS)-5,6,7,8-tetrahydro-6-hydroxy-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethylbenzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxol-5-yl ester','(2Z)-, 2-Butenoic acid','2-methyl-','5,6,7,8-tetrahydro-6-hydroxy-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethylbenzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxol-5-yl ester','stereoisomer, Benzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxole','2-butenoic acid deriv., Angeloygomisin Q, Gomisin B, Schisantherin B, Schizantherin B, Wuweizi ester B
InChI formel InChI=1S/C28H34O9/c1-9-14(2)27(29)37-26-17-12-18(31-5)22(32-6)25(34-8)21(17)20-16(10-15(3)28(26,4)30)11-19-23(24(20)33-7)36-13-35-19/h9,11-12,15,26,30H,10,13H2,1-8H3/b14-9-/t15-,26-,28-/m0/s1
SMIL COc1cc2[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@](C)(O)[C@@H](C)Cc3cc4OCOc4c(OC)c3c2c(OC)c1OC
Molekylvægt (g/mol) 514.56
Formel vægt 514.2203
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.