missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Schisantherin B, MedChemExpress
Beskrivelse
Schisantherin B (Gomisin-B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Schisantherin B |
| CAS | 58546-55-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H34O9 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Gomisin-B Wuweizi ester-B Schisantherin-B |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (97.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC(C(C)(O)C(C)C1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C1C=C4OCOC4=C3OC)/C(C)=C/C |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.56 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?