Få mere at vide
Schisanhenol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499138
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16499138 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16499138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0859
MedChemExpress Schisanhenol is a natural compound solated from Schisandra rubriflora; UGT2B7 UDP-glucuronosyltransferases inhibitor.
Schisanhenol is a natural compound solated from Schisandra rubriflora
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Schisanhenol
CAS 69363-14-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H30O6
Mængde 10 mg
Synonym Schizanhenol Gomisin-K3
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (621.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC(C(OC)=C(OC)C=C1C[C@H](C)[C@H](C)C2)=C1C3=C2C=C(OC)C(OC)=C3O
Molekylvægt (g/mol) 402.48
Formel vægt 402.48
Procent renhed 99.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death