Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Schisandrin B |
| CAS | 61281-37-6 |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Molekylær formel | C23H28O6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI nøgle | RTZKSTLPRTWFEV-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | COC1=CC2=C(C(OC)=C1OC)C1=C(OC)C3=C(OCO3)C=C1CC(C)C(C)C2 |
| IUPAC navn | 3,4,5,19-tetramethoxy-9,10-dimethyl-15,17-dioxatetracyclo[10.7.0.02,7.014,18]nonadeca-1(19),2(7),3,5,12,14(18)-hexaen |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.47 |
| Formel vægt | 400.46 |