Få mere at vide
Schisandrin A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16594454 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16594454 250 mg -
16584454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594454 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465032500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 61281-38-7 | C24H32O6 | 416.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61281-38-7
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Schisandrin A
Molekylær formel C24H32O6
Mængde 250 mg
Formel vægt 416.51