Få mere at vide
BRAND™ Schilling Burette flaske
Artikelnummer. 10115243 Shop alle Brand produkter
:
Materiale: LDPE
Artikelnummer. 10115243
Brand: BRAND™ 130260
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Schilling Buretteflaske udstyret med skruelåg og rørbøsning.
  • Konstrueret af polyethylen med lav densitet
  • Smal mund
  • Med rørbøsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Skruelåg
Farve Ravgul
Til brug med (udstyr) Shilling Burette
Materiale LDPE
Inkluderer Skruelåg og rørbørstning